Learn More
Silicon Tetrachloride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10724961 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Flacone in vetro rivestito in plastica
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10724961 500 mL Flacone in vetro rivestito in plastica 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10724961 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/0844/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punti di ebollizione 58°C
Punto di fusione -70°C
CAS 10026-04-7
Colore Colorless
pH 1
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Formula molecolare Cl4Si
Numero MDL MFCD00011229
Sinonimo silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
InChI Key FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
IUPAC Name tetrachlorosilane
Molecular Weight (g/mol) 169.89
PubChem CID 24816
Peso formulazione 169.9g/mol
Imballaggio Flacone in vetro rivestito in plastica
Pressione del vapore 259mbar at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silicon(IV) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.