Learn More
Gilson™ Silicone Tubing for MF1 and MF4 Pump Heads
For use with MF1 and MF4 pump heads
Marca: Gilson™ F1825132
144.21 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Descrizione
- Silicone
Specifica
Extension Tubing | |
1 mm | |
300 cm | |
Biological | |
7mL/min. | |
Translucent |
Autoclavable | |
Silicone Elastomer | |
For MF1 and MF4 Pump Heads | |
1 Each | |
High | |
230°C |