Learn More
Thermo Scientific™ Silicone-free Viton™ Door Sealing for Thermo Scientific™ Heratherm™ Incubators and Ovens
Codice prodotto. 12625326 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Heratherm 400l Models
Heratherm 750l Models
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12625326 Heratherm 750l Models Pezzo
12615326 Heratherm 400l Models Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12625326 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50135870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1735.00€
    1640.00€ / pezzi 1
    Risparmia 95.00€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-02-2027
For use with Thermo Scientific™ Heratherm™ Incubators and Ovens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Heratherm 750l Models
Tipo Door Seal