Specifica
| Product Type | High Temperature Septum |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 13 mm |
| Durezza | 60° Shore A |
| Temperatura (sistema metrico) max | 320°C |
| Colore | Red |
| Materiale | Silicone |
| Quantità | 50 Pack |