Learn More
Elma™ Silicone Holder, Side Comb
Codice prodotto. 17851367
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Combs
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17851367 10 Combs Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17851367 Fornitore Elma™ N. del fornitore 1125218
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.00€
    47.61€ / pezzi 1
    Risparmia 17.39€
    26% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Modular basket system for use with the Elmasonic P, Elmasonic Select, and EASY.
  • For holding various instruments, containers (e.g. flasks) and workpieces in the Elmasonic unit
Specifica
Quantità 10 Combs
Product Type Holder
Profondità (sistema metrico) 10 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Materiale Silicone
Larghezza (sistema metrico) 150 mm