Learn More
Sartorius™ Silicone O-ring
Codice prodotto. 15992610 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
25 x 3mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15992610 25 x 3mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15992610 Fornitore Sartorius™ N. del fornitore 6980117
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.00€
    8.23€ / pezzi 1
    Risparmia 0.77€
    8% Sconto
In stock
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For use with 25mm Glass vacuum filter holder
Quantità 1Each
Product Type O-Ring
Materiale Silicone
Size 25 x 3mm