Learn More
Silicone oil, for melting point and boiling point apparatuses
Codice prodotto. 10042833 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10042833 2.5 kg Glass bottle 2.50kg
10583331 500 g Glass bottle 500g
10553141 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10042833 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 163850025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 63148-62-9 | (C2H6OSi)n | NaN g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63148-62-9
Formula molecolare (C2H6OSi)n
Molecular Weight (g/mol) NaN
Numero MDL MFCD00132673
Sinonimo Poly(dimethylsiloxane)
IUPAC Name Polydimethylsiloxane
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Specifica
Materiale o nome chimico Silicone oil
Punto di fusione -50.0°C
Nota nome For melting point and boiling point apparatuses
Colore Colorless
Forma fisica Oily Liquid
Quantità 2.5 kg
Punto d'infiammabilità 300°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4030 to 1.4060
Gravità specifica 0.96
Densità 0.9600g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble