Learn More
Fisherbrand™ Replacement Pipette Adapter
Codice prodotto. 11831920 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
1 to 50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11831920 1 to 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11831920 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore HS5000RFRP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.30€
    21.54€ / pezzi 1
    Risparmia 0.76€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
A replacement pipette adapter for use with the RF1000 Pipette Controller.
  • Manufactured from silicone rubber
  • Aids in manual one-handed pipetting
  • Allows for a large range of pipette sizes
Specifica
Descrizione 1 to 50mL glass and plastic pipettes can be used
Dimensioni (L x P) 1 to 50 mL
Materiale Silicone Rubber
Da utilizzare con (applicazione) Allows for a large range of pipette sizes
Quantità 1 Each
Tipo Adapter
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) RF1000 Manual Pipette Controller