Learn More
IKA™ Custodia protettiva in silicone
Codice prodotto. 10189972 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Coperchio protettivo
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
10189972 Coperchio protettivo Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10189972 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0003661000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.05€
    24.50€ / pezzi 1
    Risparmia 3.55€
    12% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use this protective cover with RCT basic magnetic stirrers. IKA™ H 100 Silicone Protective Covers are resistant to most acids, alkaline solutions and organic solvents.
  • Silicone  protective cover
  • For RCT basic s.c. (3380000 + 3810000), included with the magnetic stirrer
  • Max. temperature 135°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Temperatura (sistema metrico) 135 °C
Tipo Coperchio protettivo