Learn More
Macherey-Nagel™ Silicone/PTFE Septa
Codice prodotto. 10194921 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10194921 White pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10194921 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 702628
Spedizione stimata: 11-01-2027
Specifica
Colore White
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Materiale PTFE, Silicone
Setto Silicone/PTFE Septa
Temperature Range (Metric) 200°C
Quantità 50 Pk.
Spessore (sistema metrico) 3 mm