Learn More
Macherey-Nagel™ Setti in silicone/PTFE
Codice prodotto. 10574611 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
10 mm
11 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
10574611 10 mm pezzi 50
10514801 11 mm pezzi 50
10706882 12 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10574611 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 702625
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Seal vials with GC injection port septa. The Macherey-Nagel™ silicone/PTFE septa comes in a variety of sizes.
  •  Silicone / PTFE septa
  • White silicone, one side coated with grey PTFE
  • Maximum Temperature 200 °C
  • When used at considerably higher temperatures – and working without septum purge – interfering peaks can occur due to thermal decomposition of the material.
Specifica
Tipo Septum
Rivestimento One side coated with Grey PTFE
Diametro (sistema metrico) esterno 10 mm
Temperatura (sistema metrico) max 200°C
Colore Gray-White
Materiale PTFE/Silicone
Quantità 50 Pack