Learn More
Fisherbrand™ Tubo per pompa in silicone
Codice prodotto. 10631692 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
0.8 mm
1,6 mm
1.6 mm
3,2 mm
3.2 mm
4,8 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
8 mm
9,6 mm
Spessore (sistema metrico):
1.6 mm
2,4 mm
2.4 mm
Dimensione della confezione:
15m
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Spessore (sistema metrico) unitSize
10631692 1.6 mm 1.6 mm 15m
10141841 0.5 mm 1.6 mm 15m
10213321 0.8 mm 1.6 mm 15m
10162031 1,6 mm 2,4 mm 15m
10283361 3.2 mm 1.6 mm 15m
10273411 3,2 mm 2,4 mm 15m
10172031 4,8 mm 2,4 mm 15m
10335111 4.8 mm 1.6 mm 15m
10010061 6.4 mm 2.4 mm 15m
10707501 6.4 mm 1.6 mm 15m
10599201 8 mm 1.6 mm 15m
10468582 8 mm 2,4 mm 15m
10788061 9,6 mm 2,4 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 10631692
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per l'uso in campo medico.
  • FDA, NWC and BGA approved
  • Certified to USP XXII class 6
  • Autoclavable at 130°C in steam
  • Sterilizable by gamma radiation without impairing quality
  • Maybe opaque or translucent in appearance
Specifica
Certificazione/Conformità Classe 6
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 mm
Materiale Silicone
Overall Length (Metric) 15 m
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con Pompa peristaltica
Quantità confezione 1 Each
Colore Semitrasparente
Product Type Tubo per pompa