Learn More
Fisherbrand™ Tubo per pompa in silicone
Per l'uso in campo medico.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.12500kg
Descrizione
- FDA, NWC and BGA approved
- Certified to USP XXII class 6
- Autoclavable at 130°C in steam
- Sterilizable by gamma radiation without impairing quality
- Maybe opaque or translucent in appearance
Specifica
Classe 6 | |
6.4 mm | |
15 m | |
Tubo per pompa | |
1 ciascuno |
Sì | |
Silicone | |
2.4 mm | |
Pompa peristaltica | |
Traslucido |