Learn More
Witeg™ Silicone Rubber Gaskets
Codice prodotto. 15830775
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione foro:
13-15 mm
15-17 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione foro
15830775 13-15 mm
15840775 15-17 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15830775 Fornitore Witeg™ N. del fornitore 0 180 014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.34€
    11.84€ / pezzi 1
    Risparmia 3.50€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With a vulcanized PTFE cuff/liner.
  • Thread GL 32
  • Each with a diameter of 29 mm
  • Two different bore sizes available
Specifica
Dimensione foro 13-15 mm
Colore White
Include PTFE liner
Diametro (sistema metrico) parte esterna 29 mm
Materiale Silicone Rubber
Tipo Gasket