Descrizione
- Resistant to temperatures from –50 to +200°C (briefly up to +250°C)
- Deep frozen, hot or boiling substances and apparatus can be safely handled and positioned
- Sililcone rubber is extremely elastic and slip-proof; ideal for smooth surfaces
- Secure grip
Specifica
Specifica
| Materiale | Gomma siliconica |
| Colore | Bianco |
| Da utilizzare con (applicazione) | Protegge il pollice e 2 o 3 altre dita da ustioni e congelamento |