Learn More
Buerkle™ Guaine in gomma siliconica resistenti al calore e al fuoco
42.09 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Colore:
Bianco
Rosso
Da utilizzare con (applicazione):
Protegge il pollice e 1 altro dito da ustioni e congelamento
Protegge il pollice e 2 o 3 altre dita da ustioni e congelamento
Protegge interamente la mano da ustioni e congelamento
Descrizione
- Resistant to temperatures from –50 to +200°C (briefly up to +250°C)
- Deep frozen, hot or boiling substances and apparatus can be safely handled and positioned
- Sililcone rubber is extremely elastic and slip-proof; ideal for smooth surfaces
- Secure grip
Specifica
Materiale | Gomma siliconica |
Colore | Rosso |
Da utilizzare con (applicazione) | Protegge interamente la mano da ustioni e congelamento |