Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Ring
Codice prodotto. 10294521
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte esterna:
12 mm
16 mm
22 mm
42 mm
Dimensione foro:
6 mm
8 mm
12 mm
26 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte esterna Dimensione foro unitSize
10294521 22 mm 12 mm pezzi 10
10528801 42 mm 26 mm pezzi 10
12383379 16 mm 6 mm pezzi 10
12393379 16 mm 8 mm pezzi 10
10345071 22 mm 8 mm pezzi 10
12373379 12 mm 6 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10294521 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 01332512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    73.83€ / pezzi 10
    Risparmia 44.17€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For protection against leaks in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Rings are designed for use with screw caps.
  • Material: silicone rubber (VMQ)
  • With bonded PTFE face
Specifica
Dimensione foro 12 mm
Da utilizzare con (applicazione) Tubing Diameter: 11 to 13 mm
Quantità Confezione da 10
Diametro (sistema metrico) parte esterna 22 mm
Materiale Gomma siliconica
Tipo Anello di tenuta