Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Ring
Codice prodotto. 12373379
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte esterna:
12 mm
16 mm
22 mm
42 mm
Dimensione foro:
6 mm
8 mm
12 mm
26 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte esterna Dimensione foro Dimensione della confezione
12373379 12 mm 6 mm pezzi 10
10294521 22 mm 12 mm pezzi 10
10528801 42 mm 26 mm pezzi 10
12383379 16 mm 6 mm pezzi 10
12393379 16 mm 8 mm pezzi 10
10345071 22 mm 8 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12373379 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 01331406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.00€
    27.53€ / pezzi 10
    Risparmia 18.47€
    40% Sconto
Spedizione stimata: 30-11-2026
For protection against leaks in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Rings are designed for use with screw caps.
  • Material: silicone rubber (VMQ)
  • With bonded PTFE face
Specifica
Dimensione foro 6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Tubing Diameter: 5.5 to 6.5 mm
Quantità Confezione da 10
Diametro (sistema metrico) parte esterna 12 mm
Materiale Gomma siliconica
Tipo Anello di tenuta