Learn More
Lenz Laborglasintrumente Silicone Rubber Sealings, Septa
Codice prodotto. 10509791
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
22 mm
29 mm
42 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10509791 29 mm pezzi 100
10263951 22 mm pezzi 100
10315411 42 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10509791 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 01342932
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00€
    205.34€ / pezzi 100
    Risparmia 89.66€
    30% Sconto
Spedizione stimata: 13-01-2027
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • For piercing
  • For screw caps with bore
  • Material: silicone (VMQ)
Specifica
Materiale Silicone
Spessore (sistema metrico) 2 mm
Diametro (sistema metrico) 29 mm