Learn More
DWK Life Sciences Silicone sealing ring, for GL threads, without PTFE washer
Codice prodotto. 15874598 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
26 mm
32 mm
Joint Size:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Inside Joint Size Dimensione della confezione
15874598 10 mm GL 18 pezzi 10
15931541 6 mm GL 14 pezzi 10
10345191 6 mm GL 18 Pezzo
15369797 8 mm GL 25 pezzi 10
10548411 26 mm GL 45 Pezzo
15824618 14 mm GL 32 pezzi 10
10141831 8 mm GL 18 Pezzo
15814618 12 mm GL 32 pezzi 10
10420303 10 mm GL 25 Pezzo
15884598 12 mm GL 25 pezzi 10
15804618 10 mm GL 32 pezzi 10
15844618 18 mm GL 32 pezzi 10
15834618 16 mm GL 32 pezzi 10
15854618 20 mm GL 32 pezzi 10
15217458 32 mm GL 45 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 15874598 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 286201007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.95€
    15.80€ / pezzi 10
    Risparmia 3.15€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 23-11-2026
Seal for screw connection cap.
Suitable for PBT screw cap. Exemplary application: Fixing tubes
  • Suitable for PBT screw cap
Specifica
Diameter (Metric) Inside 10 mm
Da utilizzare con (applicazione) Fixing tubes; Sealing
Joint Size GL 18
Quantità 10/Pk.
Diametro (sistema metrico) parte esterna 16 mm
Materiale Silicone