Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Silicone Sealing Rings
Codice prodotto. 11586884
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione foro:
10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione foro Dimensione della confezione
11586884 10 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11586884 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 01332510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    73.83€ / pezzi 10
    Risparmia 44.17€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 14-01-2027
Sealing rings for screw caps with bore
  • Material: Silicone rubber (VMQ)
  • With bonded PTFE face
Specifica
Dimensione foro 10 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thread Size GL 25 Tubing with diameters 9.0 - 11.0 mm
Quantità 10
Diametro (sistema metrico) parte esterna 22 mm
Materiale Silicone Rubber