Learn More
Macherey-Nagel™ Silicone Septa
Codice prodotto. 10358341 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
9 mm
12 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
10358341 13 mm pezzi 50
10737842 12 mm pezzi 50
10505941 9 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10358341 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 702606
Spedizione stimata: 28-08-2026
Specifica
Tipo Septum
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Durezza 45° Shore A
Temperatura (sistema metrico) max 250°C
Colore Clear
Materiale Silicone
Quantità 50 Pack