Learn More
Macherey-Nagel™ Silicone Septa
Codice prodotto. 10737842 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
9 mm
12 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10737842 12 mm pezzi 50
10358341 13 mm pezzi 50
10505941 9 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10737842 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 702605
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Specifica
Product Type Septum
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Durezza 45° Shore A
Temperatura (sistema metrico) max 250°C
Colore Clear
Materiale Silicone
Quantità 50 Pack