Learn More
Serva Electrophoresis™ Silicone Solution
Codice prodotto. 11757786
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11757786 250 mL Pezzo
11473053 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11757786 Fornitore Serva Electrophoresis™ N. del fornitore 3513003
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Specifica
Quantità 250 mL
Product Type Silicone Solution
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silicone solution SERVA for siliconizing glass and metal
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.