Learn More
Macherey-Nagel™ Silicone Standard Septa
Codice prodotto. 10176731 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10176731 12 mm pezzi 50
10025831 10 mm pezzi 50
10737452 11 mm pezzi 50
10361102 13 mm pezzi 50
10318391 9 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10176731 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 702612
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specifica
Product Type Standard Septum
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Durezza 60° Shore A
Materiale Silicone
Quantità 50 Pack