Learn More
Fisherbrand™ Tappi in silicone
Codice prodotto. 11597672 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3 mm
6 mm
8 mm
13 mm
17 mm
31 mm
43 mm
49 mm
53 mm
Quantità:
1 ciascuno
Confezione da 10
Confezione da 2
Confezione da 20
Confezione da 50
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 50
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Bottom Quantità Dimensione della confezione
11597672 49 mm 1 ciascuno Pezzo
11527662 13 mm Confezione da 10 pezzi 10
10131511 13 mm Confezione da 10 pezzi 10
11547662 17 mm Confezione da 10 pezzi 10
10040131 17 mm Confezione da 10 pezzi 10
11517672 31 mm Confezione da 2 pezzi 2
10060141 31 mm Confezione da 2 pezzi 2
10283601 3 mm Confezione da 50 pezzi 50
11537652 3 mm Confezione da 50 pezzi 50
11577672 43 mm 1 ciascuno Pezzo
10181841 43 mm 1 ciascuno Pezzo
10599561 49 mm 1 ciascuno Pezzo
11507682 53 mm 1 ciascuno Pezzo
10440693 53 mm 1 ciascuno Pezzo
11567652 6 mm Confezione da 50 pezzi 50
10757311 6 mm Confezione da 50 pezzi 50
11587652 8 mm Confezione da 20 pezzi 20
10213751 8 mm Confezione da 20 pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Codice prodotto. 11597672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.45€
    23.69€ / pezzi 1
    Risparmia 6.76€
    22% Sconto
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For laboratory and/or food testing, industrial masking or educational use.
  • Non-toxic, translucent
  • Temperature range -60°C to 200°C
  • High electrical resistance
  • Resists cracking and spallation
  • High resistance to many chemicals including ozone
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Diameter (Metric) Bottom 49 mm
Materiale Silicone
Product Type Tappo