Learn More
Deutsch Neumann™ Tubo trasparente in silicone
Codice prodotto. 10602411
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
1m
25m
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10602411 5 mm 8 mm 25m
10058460 10 mm 14 mm 25m
10529661 1 mm 3 mm 25m
10693911 3 mm 5 mm 25m
10577541 2 mm 4 mm 25m
10768921 12 mm 16 mm 25m
10603921 3 mm 6 mm 25m
10088290 4 mm 6 mm 25m
10394081 4 mm 7 mm 25m
10323611 6 mm 10 mm 25m
10201821 6 mm 9 mm 25m
10454281 7 mm 10 mm 25m
10485431 7 mm 11 mm 1m
10028440 8 mm 11 mm 25m
10272101 8 mm 12 mm 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 10602411 Fornitore Deutsch Neumann™ N. del fornitore 3100508
Spedizione stimata: 15-12-2026
Appropriate for use with peristaltic pumps. Deutsch Neumann™ Silicone Tubing is transparent, certified food grade and suitable for general laboratory usage.
  • Temperature range of -60°C to +200°C (short periods up to +260°C)
  • Meets following standards: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP - Europ. Pharmacopoeia
  • Test for biocompatibility according to ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Specifica
Certificazione/Conformità BFR XV , FDA 177.2600, DAB 10, Farm. eur. .2 edizione
Diametro (sistema metrico) interno 5 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Overall Length (Metric) 25 m
Spessore (sistema metrico) 1.5 mm
Da utilizzare con Pompe peristaltiche
Min. Operating Temperature (Metric) da –60 a 200 °C
Quantità confezione 1 rotolo
Colore Trasparente
Durezza 60 (Shore A, ±5)
Max. Operating Temperature (Metric) da –60 a 200 °C