Learn More
Fisherbrand™ Tubi in silicone
Codice prodotto. 10549201 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.0 mm
2.0 mm
3,0 mm
4.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
6.5 mm
8 mm
9 mm
10.0 mm
12,5 mm
16 mm
Spessore (sistema metrico):
0,75 mm
1.0 mm
1,5 mm
2.0 mm
2 mm
2,25 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
10m
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
10549201 6.5 mm 1,5 mm 10m
10430313 1.0 mm 1.0 mm 10m
10664372 10.0 mm 2.0 mm 10m
10726931 12,5 mm 2,25 mm 10m
10727121 16 mm 25 mm 10m
10101801 2.0 mm 1.0 mm 10m
10787121 3,0 mm 0,75 mm 10m
10111801 3,0 mm 1.0 mm 10m
10644182 4.0 mm 1,5 mm 10m
10539201 5.0 mm 1,5 mm 10m
11507083 6.0 mm 1,5 mm 10m
11527083 8 mm 2 mm 10m
10101701 9 mm 2 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 10549201
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per trasferimenti di liquidi affidabili e accurati.
Available in different diameters
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 6.5 mm
Overall Length (Metric) 10 m
Spessore (sistema metrico) 1,5 mm