Learn More
Masterflex™ Tubo in silicone
Codice prodotto. 11755948 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.8 mm
4.8 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
4 mm
8 mm
Spessore (sistema metrico):
0.8 mm
1.6 mm
Dimensione della confezione:
7.50m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
11755948 4.8 mm 8 mm 1.6 mm 7.50m
11751179 0.8 mm 4 mm 0.8 mm 7.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11755948 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0641103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    167.51€ / 7.5m
    Risparmia 20.49€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 04-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this tubing for pharmaceutical, biotechnology, food and beverage, aerospace and general lab applications. Saint Gobain Performance Plastics™ Silicone Tubing is peroxide-cured, offers excellent heat resistance and a low compression set.
  • Odorless, nontoxic, translucent tubing
  • Elastomer is FDA-compliant (21 CFR 177.2600) and meets USP Class VI requirements
  • Manufactured according to GMP
  • Sterilize by autoclave or gamma irradiation
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.19 in.
Diametro (sistema metrico) interno 4.8 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.31 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Overall Length (English) 24.9 ft.
Overall Length (Metric) 7.5 m
Spessore (sistema imperiale) 0.06 in.
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Min. Operating Temperature (Metric) °
Colore Semitrasparente
Max. Operating Temperature (English) 446°F
Max. Operating Temperature (Metric) 230°c
Product Type Tubing