Learn More
BRAND™ Silicone Tubing
Codice prodotto. 10121681 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
25m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10121681 4 mm 25m
15291389 5 mm 25m
15201399 6 mm 25m
10674162 9 mm 25m
15251399 12 mm 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10121681 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 143352
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.60€
    46.25€ / 25m
    Risparmia 4.35€
    8% Sconto
In stock
Translucent tubing
  • Autoclavable (121 °C)
  • Note: limited chemical resistance when used with concentrated acids
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Diametro (sistema metrico) interno 2 mm
    Materiale Silicone Rubber
    Diametro (sistema metrico) esterno 4 mm
    Overall Length (Metric) 25 m
    Dimensioni dei tubi 2 x 4 mm
    Colore Semitrasparente