Learn More
BRAND™ Silicone Tubing
Codice prodotto. 15201399 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
Pakningsstørrelse:
25m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diametro (sistema metrico) esterno Pakningsstørrelse
15201399 6 mm 25m
10121681 4 mm 25m
15291389 5 mm 25m
10674162 9 mm 25m
15251399 12 mm 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15201399 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 143356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.60€
    62.50€ / 25m
    Risparmia 9.10€
    12% Sconto
Se alle kampagner
In stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Translucent tubing
  • Autoclavable (121 °C)
  • Note: limited chemical resistance when used with concentrated acids
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
    Materiale Silicone Rubber
    Diametro (sistema metrico) esterno 6 mm
    Overall Length (Metric) 25 m
    Dimensioni dei tubi 4 x 6 mm
    Colore Semitrasparente
    Produkttitel
    Vælg et problem
    Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.