Learn More
Deutsch Neumann™ Tubo trasparente in silicone
Appropriate for use with peristaltic pumps. Deutsch Neumann™ Silicone Tubing is transparent, certified food grade and suitable for general laboratory usage.
Marca:  Deutsch Neumann™ 3100811
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10028440
  • 76.55€ / 25m
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Temperature range of -60°C to +200°C (short periods up to +260°C)
  • Meets following standards: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP - Europ. Pharmacopoeia
  • Test for biocompatibility according to ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Specifica
Specifica
BFR XV , FDA 177.2600, DAB 10, Farm. eur. .2 edizione
Silicone
25 m
Pompe peristaltiche
1 rotolo
60 (Shore A ±5)
8 mm
11 mm
1.5 mm
da –60 a 200 °C
Trasparente
da –60 a 200 °C