Learn More
Brand™ Silicone Tubing
Codice prodotto. 15211399 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
7 mm
10 mm
Spessore (sistema metrico):
1.5 mm
2 mm
Dimensione della confezione:
25m
pezzi 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Spessore (sistema metrico) unitSize
15211399 4 mm 7 mm 1.5 mm pezzi 25
15231399 6 mm 10 mm 2 mm 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15211399 Fornitore Brand™ N. del fornitore 143357
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Durable silicone tubing well suited for a variety of pump and transfer applications.
  • Translucent
  • Autoclavable (121°C)
  • Note: limited chemical resistance when used with concentrated acids
  • Minimum order of 25 meters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 7 mm
Spessore (sistema metrico) 1.5 mm
Colore Semitrasparente
Product Type Tubing