Learn More
Brand™ Silicone Tubing
Codice prodotto. 15231399 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
7 mm
10 mm
Spessore (sistema metrico):
1.5 mm
2 mm
Dimensione della confezione:
25m
pezzi 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
15231399 6 mm 10 mm 2 mm 25m
15211399 4 mm 7 mm 1.5 mm pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15231399 Fornitore Brand™ N. del fornitore 143360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    166.25€ / 25m
    Risparmia 5.75€
    3% Sconto
In stock
Durable silicone tubing well suited for a variety of pump and transfer applications.
  • Translucent
  • Autoclavable (121°C)
  • Note: limited chemical resistance when used with concentrated acids
  • Minimum order of 25 meters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 6 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 10 mm
Spessore (sistema metrico) 2 mm
Colore Semitrasparente
Product Type Tubing