Learn More
Grasso siliconico per vuoto
Specifica
Specifica
| Product Type | Grasso da vuoto al silicone |
| Formato | Pasta |
| Colore | White |
| Quantità | 50 g |
| Temperatura (sistema metrico) | Da -40 a 200 °C |
| Peso (sistema metrico) | 50 g |