Learn More
Silitech, 63-200μm, 60Å, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 15503457 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 kg
Dimensione della confezione:
25kg
Codice prodotto. Quantità unitSize
15503457 25 kg 25kg
1 options
Codice prodotto. 15503457
Marca: MP Biomedicals 0202066
For Chromatography; Chemical Synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Silitech
CAS 7631-86-9
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 kg
Formula molecolare O2Si
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Sinonimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC Name silanedione
Molecular Weight (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Peso formulazione 60.08
Densità 2g/cm3 at 20°C