Learn More
Silmitasertib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498108
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16498108 10 mg 10mg
16480568 5 mg 5mg
16474027 50 mg 50mg
16447876 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16498108 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY50855
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Silmitasertib (CX-4945) is an orally bioavailable, highly selective and potent CK2 inhibitor, with IC50 values of 1 nM against CK2α and CK2α'.
Silmitasertib (CX-4945) is an orally bioavailable, highly selective and potent CK2 inhibitor, with IC50 values of 1 nM against CK2α and CK2α'.
Specifica
Materiale o nome chimico Silmitasertib
CAS 1009820-21-6
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H12ClN3O2
Quantità 10 mg
Sinonimo CX-4945
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 35 mg/mL (100.07 mM) ∣0.1 M NaOH : 33.33 mg/mL (95.29 mM; ultrasonic and adjust pH to 9 with NaOH)
SMILES O=C(C1=CC=C2C3=C(C(NC4=CC=CC(Cl)=C4)=NC2=C1)C=CN=C3)O
Molecular Weight (g/mol) 349.77
Peso formulazione 349.77
Percent Purity 96.55%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only