Learn More
Silmitasertib sodium salt, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490568
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16490568 5 mg 5mg
16408118 10 mg 10mg
16484027 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16490568 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY50855B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Silmitasertib sodium salt is an orally bioavailable, highly selective and potent CK2 inhibitor, with IC50 values of 1 nM against CK2α and CK2α'.
Silmitasertib sodium salt is an orally bioavailable, highly selective and potent CK2 inhibitor, with IC50 values of 1 nM against CK2α and CK2α'.
Specifica
Materiale o nome chimico Silmitasertib sodium salt
CAS 1309357-15-0
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H11ClN3NaO2
Quantità 5 mg
Sinonimo CX-4945 sodium salt
Informazioni di solubilità H2O : 16.67 mg/mL (44.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.67 mg/mL (17.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C2C3=C(C(NC4=CC=CC(Cl)=C4)=NC2=C1)C=CN=C3)O[Na]
Molecular Weight (g/mol) 371.75
Peso formulazione 371.75
Percent Purity 98.72%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only