Learn More
Silodosin Beta-D-Glucuronide N-Carboxybenzyl O-Methyl Tri-acetate, TRC
Codice prodotto. 30427008
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427008 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30427008 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS4650081MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Silodosin beta-D-Glucuronide N-Carboxybenzyl O-Methyl Tri-acetate
CAS 879292-21-4
Formula molecolare C46H54F3N3O15
Quantità 1 mg
Sinonimo (2R,3R,4S,5S,6S)-2-(3-(5-((R)-2-(((benzyloxy)carbonyl)(2-(2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy)ethyl)amino)propyl)-7-carbamoylindolin-1-yl)propoxy)-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl Triacetate, 3-[7-(Aminocarbonyl)-2,3-dihydro-5-[(2R)-2-[[(phenylmethoxy)carbonyl][2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indol-1-yl]propyl Methyl Ester 2,3,4-Triacetate beta-D-Glucopyranosiduronic Acid
InChI Formula InChI=1S/C46H54F3N3O15/c1-27(52(45(58)62-25-31-12-7-6-8-13-31)19-21-60-35-14-9-10-15-36(35)63-26-46(47,48)49)22-32-23-33-16-18-51(37(33)34(24-32)42(50)56)17-11-20-61-44-41(66-30(4)55)39(65-29(3)54)38(64-28(2)53)40(67-44)43(57)59-5/h6-10,12-15,23-24,27,38-41,44H,11,16-22,25-26H2,1-5H3,(H2,50,56)/t27-,38+,39+,40+,41-,44-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@H]1O[C@@H](OCCCN2CCc3cc(C[C@@H](C)N(CCOc4ccccc4OCC(F)(F)F)C(=O)OCc5ccccc5)cc(C(=O)N)c23)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC Name methyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-[3-[7-carbamoyl-5-[(2R)-2-[phenylmethoxycarbonyl-[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-2,3-dihydroindol-1-yl]propoxy]oxane-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 945.93
Peso formulazione 945.3507