Learn More
Silodosin, MedChemExpress
Description
Silodosin (KAD 3213
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Silodosin |
| CAS | 160970-54-7 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C25H32F3N3O4 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | KAD 3213 KMD 3213 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 50 mg/mL (100.90 mM) |
| SMILES | O=C(N)C1=CC(C[C@@H](C)NCCOC2=CC=CC=C2OCC(F)(F)F)=CC3=C1N(CC3)CCCO |
| Molecular Weight (g/mol) | 495.53 |
| Show More |
Research purposes only