Learn More
Buerkle™ V4A Stainless Steel StickProof Sampler
Descrizione
- Surface electro-polished
- Various sample quantities up to approx. 50 mL
- Includes clamp and 100 PE sampling bags 120 x 170 mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Powder Sampler |
| Materiale | Stainless Steel (V4A) |
| Autoclavabile | Si |
| Include | Clamp and hundred 120 x 170 mm Polyethylene sampling bags |
| Capacità (sistema imperiale) | 4.5 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Finitura | Electro-polished |
| Certificazione/Conformità | ISTA standard |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna | 25 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 410 mm |