Descrizione
- Using the extension rods, samples can be taken from depths down to 3.5 m
- Insertion depth depends on density of bulk goods
- Stainless steel AISI 316L (1.4404)
Specifica
Specifica
| Product Type | Silo Sampler SiloPicker |
| Materiale | Stainless Steel (V4A) |
| Autoclavabile | Si |
| Capacità (sistema imperiale) | 3.38 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| No. of Chambers | 2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Bulk Goods Samples From Silos, Target Sample |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.97 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 50 mm |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna | 50 mm |
| Vedi altri risultati |