Learn More
Siloxane Mixture 61 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30317409
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30317409 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30317409 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA30000061AL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclomethicone 5∣Decamethyltetrasiloxane∣Dodecamethylcyclohexasiloxane∣Dodecamethylpentasiloxane∣Hexamethylcyclotrisiloxane∣Hexamethyldisiloxane∣Octamethylcyclotetrasiloxane∣Octamethyltrisiloxane∣Tetradecamethylhexasiloxane
CAS 541-02-6, 141-62-8, 540-97-6, 141-63-9, 541-05-9, 107-46-0
Nomi componenti o analita Cyclomethicone 5∣Decamethyltetrasiloxane∣Dodecamethylcyclohexasiloxane∣Dodecamethylpentasiloxane∣Hexamethylcyclotrisiloxane∣Hexamethyldisiloxane∣Octamethylcyclotetrasiloxane∣Octamethyltrisiloxane∣Tetradecamethylhexasiloxane
Shipping Condition +20°C
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025
Solvent or Matrix Acetonitrile
Quantità 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cyclomethicone 5 100 μg/mL∣Decamethyltetrasiloxane 100 μg/mL∣Dodecamethylcyclohexasiloxane 100 μg/mL∣Dodecamethylpentasiloxane 100 μg/mL∣Hexamethylcyclotrisiloxane 100 μg/mL∣Hexamethyldisiloxane 100 μg/mL∣Octamethylcyclotetrasiloxane 100 μg/mL∣Octamethyltrisiloxane 100 μg/mL∣Tetradecamethylhexasiloxane 100 μg/mL