Learn More
Thermo Scientific™ SilTite™ Ferrules
Codice prodotto. 12018049 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
12018049 0.25 mm pezzi 10
10025844 0.32 mm pezzi 10
11560964 0.53 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12018049 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 290MF229
Spedizione stimata: 08-01-2027
Thermo Scientific™ SilTite Ferrules are for use with capillary column connectors.
Thermo Scientific™ SilTite Ferrules are for use with capillary column connectors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Ferrule
Descrizione For 0.25 mm I.D. Capillary; Pk. of 10
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fused Silica Capillary GC Columns
Materiale SilTite Metal