Learn More
Beschreibung
- Classic folding and cup-shaped respirators
- Fit all kinds of facial shape
- Headband loops and integrated sealing lips in all protection classes
- Comfortable to wear for a longer period of time without becoming bothersome.
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo di aerosol | N - Not Resistant to Oil |
| Colore | White |
| Design Type | Cup/Molded |
| Monouso | Limited-use |
| Tipo di filtro | KN95 |
| Materiale | Polypropylene, Polyester |
| Product Type | General Purpose Particulate Respirator |
| Size | Medium |
| With Exhalation Valve | No |
| Senza lattice | Yes |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?