Learn More
Uvex Mascherina modellata FFP3
Codice prodotto. 17935456 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
:
Filter Type: FFP3
Codice prodotto. 17935456
Marca: Uvex 8762313
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La famiglia di prodotti uvex silv-Air c è composta dai classici respiratori filtranti a conchiglia e pieghevoli, che si adattano a qualsiasi forma di viso.
  • Grazie ai passanti per la testa e ai labbri di tenuta integrati in tutte le classi di protezione, applicare correttamente i respiratori è molto semplice.
  • Inoltre, i respiratori possono essere indossati comodamente per un lungo periodo di tempo, senza che arrechino disturbo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di aerosol P - Oil-Proof
Colore White
Design Type Cup/Molded
Monouso Reusable
Tipo di filtro FFP3
Materiale Polypropylene, Polyester
Product Type Healthcare Particulate Respirator and Surgical Mask
Size Medium
With Exhalation Valve Sì
Senza lattice Yes