Descrizione
- Grazie ai passanti per la testa e ai labbri di tenuta integrati in tutte le classi di protezione, applicare correttamente i respiratori è molto semplice.
- Inoltre, i respiratori possono essere indossati comodamente per un lungo periodo di tempo, senza che arrechino disturbo.
Specifica
Specifica
| Tipo di aerosol | P - Oil-Proof |
| Colore | White |
| Design Type | Flat-fold |
| Monouso | Reusable |
| Tipo di filtro | KN95 |
| Materiale | Polypropylene, Polyester |
| Product Type | General Purpose Particulate Respirator |
| Size | Medium |
| With Exhalation Valve | No |
| Senza lattice | Yes |
| Vedi altri risultati |