Learn More
Uvex Mascherina pieghevole FFP3
Codice prodotto. 17945446 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di filtro:
FFP3
Dimensione della confezione:
pezzi 15
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di filtro Dimensione della confezione
17945446 FFP3 pezzi 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17945446 Fornitore Uvex N. del fornitore 8763310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.60€
    73.73€ / pezzi 15
    Risparmia 2.87€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
La famiglia di prodotti uvex silv-Air c è composta dai classici respiratori filtranti a conchiglia e pieghevoli, che si adattano a qualsiasi forma di viso.
  • Grazie ai passanti per la testa e ai labbri di tenuta integrati in tutte le classi di protezione, applicare correttamente i respiratori è molto semplice.
  • Inoltre, i respiratori possono essere indossati comodamente per un lungo periodo di tempo, senza che arrechino disturbo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di aerosol P - Oil-Proof
Colore White
Design Type Flat-fold
Monouso Reusable
Tipo di filtro FFP3
Materiale Polypropylene, Polyester
Product Type Healthcare Particulate Respirator and Surgical Mask
Size Medium
With Exhalation Valve Sì
Senza lattice Yes