Learn More
Silver, 99.9%, (trace metal basis), wire, 0.25 mm diam., 1ea = 10.4gr
Codice prodotto. 10058721 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10058721 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10058721 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 317730010
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Silver
Colore Silver
Nota nome 99.9% (1ea = 10.4gr)
CAS 7440-22-4
Punto di fusione 961.0°C
Punti di ebollizione 2212.0°C
Quantità 1 Ea.
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Forma Wire
Formula molecolare Ag
Formula lineare Ag
Numero MDL MFCD00003397
Fieser 04,164
Indice di Merck 15, 8643
Sinonimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag]
IUPAC Name silver
Molecular Weight (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Peso formulazione 107.87
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce