Learn More
Silver acetate, anhydrous, 99%
Codice prodotto. 11311778
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11311778
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011660.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 563-63-3 | C2H3AgO2 | 166.912 g/mol
It is a reagent in the laboratory as a source of silver ions lacking an oxidizing anion. It is a reagent for direct ortho-arylation, and for conversion of organohalogen compounds into alcohols. Woodward cis-hydroxylation reaction employs silver acetate and iodine for selective conversin of alkenes into cis-diols. Silver acetate is the more preferred reagent for facile carbonylation of primary and secondary amines. It is also employed in the preparation of highly reflective, conductive silvered polymer films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 563-63-3
Formula molecolare C2H3AgO2
Molecular Weight (g/mol) 166.912
Numero MDL MFCD00012446
InChI Key CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo silver acetate, silver i acetate, silver 1+ acetate, silver monoacetate, unii-19pps85f9h, acetic acid, silver 1+ salt, acetic acid silver salt, silver 1+ ion acetate, acetic acid, silver 1+ salt 1:1, silver acetate ag oac
PubChem CID 11246
IUPAC Name silver;acetate
SMILES CC(=O)[O-].[Ag+]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver acetate
Punto di fusione (decomposition)
Nota nome Anhydrous
Colore White to Gray
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Formula lineare AgOOCCH3
Numero UN UN3077
Beilstein EM>10,
Indice di Merck 14,8505
Informazioni di solubilità Soluble in dilute HNO3; Solubility in water increases with temperature.
Peso formulazione 166.92
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Sensibilità Light sensitive
Densità 3.26 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver acetate, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Silver acetate, anhydrous